1-(3-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312392-250MG
APOSOR312392-250MGEA
944
EUR
APOSOR312392-250MG
1-(3-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane 95%
1-(3-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel:
C₁₁H₁₁Br Molecular Weight: 223,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27996106 CAS-Nummer: 1823962-27-1 |