(4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR312402-250MG
APOSOR312402-250MGEA 1390 EUR
APOSOR312402-250MG
(4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Formel: C₁₂H₁₅N
Molecular Weight: 173,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27996116
CAS-Nummer: 1823872-21-4