Methyl 3-(2-amino-1,3-oxazol-4-yl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR312427-250MG
APOSOR312427-250MGEA
1940
EUR
APOSOR312427-250MG
Methyl 3-(2-amino-1,3-oxazol-4-yl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Methyl 3-(2-amino-1,3-oxazol-4-yl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 208,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037318 CAS-Nummer: 1980063-02-2 |