3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR312451-250MG
APOSOR312451-250MGEA
502
EUR
APOSOR312451-250MG
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126.153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19228632 CAS-Nummer: 65862-01-3 |