Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR312471-1G
APOSOR312471-1GEA
4730
EUR
APOSOR312471-1G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formel:
C₆H₇N Molecular Weight: 93,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037333 CAS-Nummer: 126332-44-3 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |