3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR312477-250MG
APOSOR312477-250MGEA
1080
EUR
APOSOR312477-250MG
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154.163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18826733 CAS-Nummer: 156329-75-8 |