4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylic acid monomethyl ester, Monomethyl Hydrogen Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate, 4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-carboxylic acid
OR312513-1G
APOSOR312513-1GEA 21.9 EUR
APOSOR312513-1G
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-carbonsäure
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₆O₄
Molecular Weight: 212,2423 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18459359
CAS-Nummer: 18720-35-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III