(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313003-1G
OR313003-250MG
APOSOR313003-1GEA
0
EUR
APOSOR313003-1G
APOSOR313003-250MG
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Formel:
C₁₀H₁₈BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059335 CAS-Nummer: 1067230-65-2 |