2-Aminobenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR313018-1G OR313018-5G
APOSOR313018-1GEA 21.9 EUR
APOSOR313018-1G APOSOR313018-5G
2-Aminobenzaldehyd
2-Aminobenzaldehyd
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 37 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007709
CAS-Nummer: 529-23-7
EINECS: 208-454-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR