Spiro[isoindole-1,4'-piperidin]-3(2H)-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313019-1G
APOSOR313019-1GEA
1360
EUR
APOSOR313019-1G
Spiro[isoindole-1,4'-piperidin]-3(2H)-one hydrochloride
Spiro[isoindole-1,4'-piperidin]-3(2H)-one hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18711590 CAS-Nummer: 788812-21-5 |