1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313025-1G
APOSOR313025-1GEA
55.1
EUR
APOSOR313025-1G
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₉BN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16659007 CAS-Nummer: 1151802-22-0 |