2-(4-Bromophenyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313026-1G
APOSOR313026-1GEA
0
EUR
APOSOR313026-1G
2-(4-Bromophenyl)pyrrolidine 97%
2-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₂BrN Siedepunkt: 287,2 °C/760mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02663432 CAS-Nummer: 383127-22-8 |