2-Methyl-2-propanyl-3-formyl-1-pyrrolidincarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(+/-)-3-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formylpyrrolidine, (+/-)-1-Boc-3-formylpyrrolidine, tert-Butyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-tert-Butyl 3-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxaldehyde
OR313035-5G
APOSOR313035-5GEA
0
EUR
APOSOR313035-5G
2-Methyl-2-propanyl-3-formyl-1-pyrrolidincarboxylat 98%
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199.2500 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03791257 CAS-Nummer: 59379-02-1 |