1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313043-1G
APOSOR313043-1GEA
136
EUR
APOSOR313043-1G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Formel:
C₁₈H₂₂O₆ Molecular Weight: 334,3600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01880862 CAS-Nummer: 10535-17-8 |