2-Formyl-5-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methoxypyridine-2-carbaldehyde, 5-Methoxypicolinaldehyde
OR313046-1G
APOSOR313046-1GEA
75.4
EUR
APOSOR313046-1G
2-Formyl-5-methoxypyridin
2-Formyl-5-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.1360 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234867 CAS-Nummer: 22187-96-8 |