N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
OR313050-5G
APOSOR313050-5GEA
127
EUR
APOSOR313050-5G
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176.60 g/mol Schmelzpunkt: 163 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800491 CAS-Nummer: 134272-64-3 |