(R)-2-Methylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR313055-1G
APOSOR313055-1GEA 183 EUR
APOSOR313055-1G
(R)-2-Methylpiperidine 97%
(R)-2-Methylpiperidine
Formel: C₆H₁₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862168
CAS-Nummer: 1722-95-8
UN: 1993
ADR: 3,II