5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Nitro-2,4,6-trichloro-1,3-diazine
OR313061-5G
APOSOR313061-5GEA
209
EUR
APOSOR313061-5G
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Formel:
C₄Cl₃N₃O₂ Molecular Weight: 228.421 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00091516 CAS-Nummer: 4359-87-9 |