3-Cyclopropylpropionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313064-250MG
APOSOR313064-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR313064-250MG
3-Cyclopropylpropionic acid 95%
3-Cyclopropylpropionic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179408
CAS-Nummer: 5618-03-1