(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313069-1G
OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA
0
EUR
APOSOR313069-1G
APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06796638 CAS-Nummer: 140914-89-2 |