4-Bromo-2-chlorophenylacetic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetic acid
OR313074-1G
APOSOR313074-1GEA
50.9
EUR
APOSOR313074-1G
4-Bromo-2-chlorophenylacetic acid, tech
4-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Molecular Weight: 249,489 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847409 CAS-Nummer: 916516-89-7 |