Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR313093-5G
APOSOR313093-5GEA
120
EUR
APOSOR313093-5G
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molecular Weight: 178.185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17018734 CAS-Nummer: 96524-70-8 |