7-Nitro-1H-indazol-5-yl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Nitro-1H-indazol-5-yl ethanoate, 5-Acetoxy-7-nitro-1H-indazole
OR3135-100MG
APOSOR3135-100MGEA 325 EUR
APOSOR3135-100MG
7-Nitro-1H-indazol-5-yl acetate
7-Nitro-1H-indazol-5-yl acetate
Formel: C₉H₇N₃O₄
Molecular Weight: 221,17 g/mol
Schmelzpunkt: 193…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998771
CAS-Nummer: 1031927-26-0