3-tert-Butyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3136-100MG
APOSOR3136-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3136-100MG
3-tert-Butyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-tert-Butyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₁₃H₁₆N₂O
Molecular Weight: 216,29 g/mol
Schmelzpunkt: 108…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051762
CAS-Nummer: 6631-89-6