4'-Chloro-2-(2,4-dichlorophenyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
OR314001-1G
APOSOR314001-1GEA 306 EUR
APOSOR314001-1G
4'-Chloro-2-(2,4-dichlorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(2,4-dichlorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₉Cl₃O
Molecular Weight: 299,58 g/mol
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16038495
CAS-Nummer: 654682-18-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III