2-(4-Chlorophenyl)-2',4'-dichloroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
OR314002-1G
APOSOR314002-1GEA 383 EUR
APOSOR314002-1G
2-(4-Chlorophenyl)-2',4'-dichloroacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-2',4'-dichloroacetophenone
Formel: C₁₄H₉Cl₃O
Molecular Weight: 299,58 g/mol
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18452152
CAS-Nummer: 94171-11-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III