1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR314005-1G
OR314005-250MG
OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA
0
EUR
APOSOR314005-1G
APOSOR314005-250MG
APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉Cl₂N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18705305 CAS-Nummer: 321318-36-9 |