Methyl 3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR314008-250MG
APOSOR314008-250MGEA 66.7 EUR
APOSOR314008-250MG
Methyl 3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate 97%
Methyl 3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22376784
CAS-Nummer: 1031351-95-7