6-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(Bromomethyl)picolinonitrile, 6-Bromomethyl-2-cyanopyridine
OR314010-250MG
APOSOR314010-250MGEA
243
EUR
APOSOR314010-250MG
6-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile 95+%
6-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10687145 CAS-Nummer: 104508-24-9 |