2-Bromo-6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-6-chloronicotinaldehyde
OR314014-250MG
APOSOR314014-250MGEA
78.3
EUR
APOSOR314014-250MG
2-Bromo-6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde 95+%
2-Bromo-6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₆H₃BrClNO Molecular Weight: 220,451 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11844804 CAS-Nummer: 1060815-60-2 |