5-(Chloromethyl)-4-isopropyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR314016-250MG
APOSOR314016-250MGEA 255 EUR
APOSOR314016-250MG
5-(Chloromethyl)-4-isopropyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-4-isopropyl-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₆H₉ClN₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053980
CAS-Nummer: 1060817-54-0