3-(Hydroxymethyl)-1h-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR314039-250MG
APOSOR314039-250MGEA
231
EUR
APOSOR314039-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1h-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
3-(Hydroxymethyl)-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Molecular Weight: 142,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619746 CAS-Nummer: 1401555-38-1 |