2,3,5-Trichloro-pyridin-4-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3,5-Trichloropyridin-4-ol
OR314052-250MG
APOSOR314052-250MGEA
224
EUR
APOSOR314052-250MG
2,3,5-Trichloro-pyridin-4-ol 95+%
2,3,5-Trichloro-pyridin-4-ol
Formel:
C₅H₂Cl₃NO Molecular Weight: 198,434 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01690819 CAS-Nummer: 1970-40-7 |