(6-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (6-chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamate
OR314060-1G
APOSOR314060-1GEA
43.5
EUR
APOSOR314060-1G
(6-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester 98%
(6-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₀H₁₂ClIN₂O₂ Molecular Weight: 354,572 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977418 CAS-Nummer: 400777-00-6 |