6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR314078-1G
APOSOR314078-1GEA
77
EUR
APOSOR314078-1G
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃ClINO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977445 CAS-Nummer: 877133-58-9 |