2-Chlor-6-methoxypyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3143-100G
APOSOR3143-100GEA 59.6 EUR
APOSOR3143-100G
2-Chlor-6-methoxypyridin 97%
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143,57 g/mol
Siedepunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006265
CAS-Nummer: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR