3-Cyan-4-methylpyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methyl-3-pyridincarbonitril, 3-Cyan-4-picolin

OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyan-4-methylpyridin 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 108…111 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234272
CAS-Nummer: 5444-01-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR