3-Nitro-4-picolin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Methyl-3-nitropyridine

OR3148-25G
APOSOR3148-25GEA 185 EUR
APOSOR3148-25G
3-Nitro-4-picolin 96%
3-Nitro-4-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.13 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108.3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051829
CAS-Nummer: 5832-44-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR