2-Chlor-4-methyl-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-5-nitro-4-picolin
OR3149-5G
APOSOR3149-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3149-5G
2-Chlor-4-methyl-5-nitropyridin
2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 91 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010688
CAS-Nummer: 23056-33-9