Caronic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,3-Dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic Anhydride, 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
OR315033-100G
APOSOR315033-100GEA
59.6
EUR
APOSOR315033-100G
Caronic anhydride
Caronic anhydride
Formel:
C₇H₈O₃ Molecular Weight: 140.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09751198 CAS-Nummer: 67911-21-1 |