3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazine
OR315044-1G
APOSOR315044-1GEA
0
EUR
APOSOR315044-1G
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025907 CAS-Nummer: 20348-23-6 |