2-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-2-chloro-6-methoxypyridine
OR315072-5G
APOSOR315072-5GEA
81.2
EUR
APOSOR315072-5G
2-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine 98%
2-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine
Formel:
C₆H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258809 CAS-Nummer: 34392-85-3 |