3-Chloro-2-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR315077-1G
APOSOR315077-1GEA
157
EUR
APOSOR315077-1G
3-Chloro-2-methylpyridine
3-Chloro-2-methylpyridine
Formel:
C6H6ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114121 CAS-Nummer: 72093-03-9 |