3-Bromo-5-ethylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315080-1G
APOSOR315080-1GEA
120
EUR
APOSOR315080-1G
3-Bromo-5-ethylpyridine 98%
3-Bromo-5-ethylpyridine
Formel:
C7H8BrN Molecular Weight: 186,0491 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800592 CAS-Nummer: 142337-95-9 |