3,6-Dichloro-2-picoline 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR315106-1G
APOSOR315106-1GEA 101 EUR
APOSOR315106-1G
3,6-Dichloro-2-picoline 98%
3,6-Dichloro-2-picoline
Formel: C₆H₅Cl₂N
Schmelzpunkt: 43…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00778766
CAS-Nummer: 123280-64-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR