Ethyl(pyridin-2-ylmethyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(Pyridin-2-ylmethyl)ethanamine
OR315116-5G
APOSOR315116-5GEA
52.2
EUR
APOSOR315116-5G
Ethyl(pyridin-2-ylmethyl)amine 97%
Ethyl(pyridin-2-ylmethyl)amine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07411568 CAS-Nummer: 51639-58-8 |