2,3-Dibromo-5,6-dimethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR315119-1G
APOSOR315119-1GEA
60.9
EUR
APOSOR315119-1G
2,3-Dibromo-5,6-dimethylpyridine
2,3-Dibromo-5,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₇Br₂N Molecular Weight: 264,945 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13688994 CAS-Nummer: 117846-56-7 |