3-Amino-2-methoxy-4-picolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine
OR315127-1G
APOSOR315127-1GEA 88.6 EUR
APOSOR315127-1G
3-Amino-2-methoxy-4-picolin 95+%
3-Amino-2-methoxy-4-picolin
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138,1671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277287
CAS-Nummer: 76005-99-7