5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315131-5G
APOSOR315131-5GEA
55.1
EUR
APOSOR315131-5G
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin 98%
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin
Formel:
C₆H₅BrClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972382 CAS-Nummer: 848366-28-9 |