4-Picolylbromid Hydrobromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR315149-25G
APOSOR315149-25GEA 78.3 EUR
APOSOR315149-25G
4-Picolylbromid Hydrobromid 95%
4-Picolylbromid Hydrobromid
Formel: C₆H₇Br₂N
Molecular Weight: 252,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863545
CAS-Nummer: 73870-24-3